Tisk…
(S,S)-(-)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2S,3S)-(-)-Bis(diphenylphosphino)butane, (2S,3S)-Butane-2,3-diylbis(diphenylphosphine), (S,S)-CHIRAPHOS
M-Clarity™ quality level = MQ100
259098-1G 259098-250MG
SIAL259098-1GEA 21130 CZK
SIAL259098-1G SIAL259098-250MG
(S,S)-(-)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane, Sigma-Aldrich®
(S,S)-(-)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane
Vzorec: C₂₈H₂₈P₂
MW: 426.47 g/mol
MDL Number: MFCD00009836
CAS číslo: 64896-28-2