(R,R)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(2R,3R)-Butane-2,3-diylbis(diphenylphosphine), (2R,3R)-(+)-Bis(diphenylphosphino)butane
725102-250MG
725102-1G
SIAL725102-250MGEA
7700
CZK
SIAL725102-250MG
SIAL725102-1G
(R,R)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane, Sigma-Aldrich®
(R,R)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane
Vzorec:
C₂₈H₂₈P₂ MW: 426.48 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075403 CAS číslo: 74839-84-2 |