Tisk…
(R,R)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2R,3R)-Butane-2,3-diylbis(diphenylphosphine), (2R,3R)-(+)-Bis(diphenylphosphino)butane
725102-250MG 725102-1G
SIAL725102-250MGEA 7700 CZK
SIAL725102-250MG SIAL725102-1G
(R,R)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane, Sigma-Aldrich®
(R,R)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane
Vzorec: C₂₈H₂₈P₂
MW: 426.48 g/mol
MDL Number: MFCD00075403
CAS číslo: 74839-84-2