Tisk…
cis-2,6-Dimethylmorpholine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
371840250 371841000 371845000
ACRO371840250EA 1730 CZK
ACRO371840250 ACRO371841000 ACRO371845000
cis-2,6-Dimethylmorpholine 97%
cis-2,6-Dimethylmorpholine
Vzorec: C₆H₁₃NO
Bod tání: –85 °C
Bod vzplanutí: 41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078428
CAS číslo: 6485-55-8
EINECS: 229-353-0
UN: 2734
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≤2 % Trans-2,6-dimethylmorpholine