Tisk…
N-Boc-L-prolinol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinol, 1-Boc-2-(S)-pyrrolidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (S)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol, N-Boc-L-Prolinol
344560050 344560250
ACRO344560050EA 2270 CZK
ACRO344560050 ACRO344560250
N-Boc-L-prolinol 98%
N-Boc-L-prolinol
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Bod tání: 60…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066232
CAS číslo: 69610-40-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -46° to -52° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)