Tisk…
(10S,17S)-DiHDoHE
Dodavatel: Cayman Chemical
10008128-25 10008128-50 10008128-100
CAYM10008128-25EA 7420 CZK
CAYM10008128-25 CAYM10008128-50 CAYM10008128-100
(10S,17S)-DiHDoHE
(10S,17S)-DiHDoHE
Vzorec: C₂₂H₃₂O₄
CAS číslo: 871826-47-0