(S)-17-HDoHE
Dodavatel: Cayman Chemical
10009799-25
10009799-50
10009799-100
10009799-250
CAYM10009799-25EA
2850
CZK
CAYM10009799-25
CAYM10009799-50
CAYM10009799-100
CAYM10009799-250
(S)-17-HDoHE
(S)-17-HDoHE
Vzorec:
C₂₂H₃₂O₃ |
CAS číslo:
92693-03-3 |