Tisk…
(±)-8-HDoHE
Dodavatel: Cayman Chemical
33350-25 33350-50 33350-100 33350-250
CAYM33350-25EA 3160 CZK
CAYM33350-25 CAYM33350-50 CAYM33350-100 CAYM33350-250
(±)-8-HDoHE
(±)-8-HDoHE
Vzorec: C₂₂H₃₂O₃
CAS číslo: 90780-54-4
UN: 1170
ADR: 3,II