Tisk…
(±)-7-HDoHE
Dodavatel: Cayman Chemical
33300-25 33300-50 33300-100 33300-250
CAYM33300-25EA 3160 CZK
CAYM33300-25 CAYM33300-50 CAYM33300-100 CAYM33300-250
(±)-7-HDoHE
(±)-7-HDoHE
Vzorec: C₂₂H₃₂O₃
CAS číslo: 90780-55-5
UN: 1170
ADR: 3,II