Tisk…
(±)-16-HDoHE
Dodavatel: Cayman Chemical
33600-25 33600-50 33600-100 33600-250
CAYM33600-25EA 3160 CZK
CAYM33600-25 CAYM33600-50 CAYM33600-100 CAYM33600-250
(±)-16-HDoHE
(±)-16-HDoHE
Vzorec: C₂₂H₃₂O₃
CAS číslo: 90780-51-1
UN: 1170
ADR: 3,II