Tisk…
(±)-20-HDoHE
Dodavatel: Cayman Chemical
33750-25 33750-50 33750-100 33750-250
CAYM33750-25EA 3160 CZK
CAYM33750-25 CAYM33750-50 CAYM33750-100 CAYM33750-250
(±)-20-HDoHE
(±)-20-HDoHE
Vzorec: C₂₂H₃₂O₃
CAS číslo: 90906-41-5