2-Ethyl-3,5(or 6)-dimethylpyrazine (mixture of isomers) ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H27383.14
H27383.06
H27383.14EA
4470
CZK
H27383.14
H27383.06
2-Ethyl-3,5(or 6)-dimethylpyrazine (mixture of isomers) ≥99%
2-Ethyl-3,5(or 6)-dimethylpyrazine (mixture of isomers)
Purity: 99%
CAS No.: 13925-07-0
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.5015
Boiling Point: 182°
MDL No.: MFCD00047392
Vzorec:
C₈H₁₂N₂ MW: 136,194 g/mol Bod varu: 182 °C Hustota: 0,96 Bod vzplanutí: 66 °C (151 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047392 CAS číslo: 27043-05-6 EINECS: 237-694-1 |