Tisk…
cis-Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of syn-cis and anti-cis isomers) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
277520025 277520100
ACRO277520025EA 1920 CZK
ACRO277520025 ACRO277520100
cis-Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of syn-cis and anti-cis isomers) 98%
cis-Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of syn-cis and anti-cis isomers)
Vzorec: C₂₀H₃₆O₆
Bod varu: 181…183 °C
Bod tání: 47…53 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005099
CAS číslo: 16069-36-6
EINECS: 240-216-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 53 °C
GC ≥97.5 %