Tisk…
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.11866.0001 8.11866.0005
8.11866.0001EA 1020 CZK
8.11866.0001 8.11866.0005
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers)
Vzorec: C₂₀H₃₆O₆
MW: 372,51 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005099
CAS číslo: 16069-36-6
EINECS: 240-216-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Melting Point 46 - 50 °C
Molar Mass 372.51 g/mol
Flash Point 113 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials