Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15344.03
A15344.09
A15344.14
A15344.03EA
1060
CZK
A15344.03
A15344.09
A15344.14
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) ≥97%
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers)
Purity: 97%
CAS No.: 16069-36-6
Molecular Formula: C20H36O6
Formula Weight: 372.50
Flash Point:
Vzorec:
C₂₀H₃₆O₆ Bod tání: 46…53 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005099 CAS číslo: 16069-36-6 EINECS: 240-216-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2602 |