Tisk…
4'-Nitrobenzo-18-crown-6 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 18-Nitro-2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-decahydrobenzo[b][1,4,7,10,13,16]hexaoxacyclooctadecine
A16138.03 A16138.06
A16138.03EA 2890 CZK
A16138.03 A16138.06
4'-Nitrobenzo-18-crown-6 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥99%
4'-Nitrobenzo-18-crown-6 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Purity: 99% CAS No.: 53408-96-1 Molecular Formula: C16H23NO8 Formula Weight: 357.35 Melting Point: 84-86° MDL No.: MFCD00143207
Vzorec: C₁₆H₂₃NO₈
MW: 357,35 g/mol
Bod tání: 84…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143207
CAS číslo: 53408-96-1