Tisk…
4'-Formylbenzo-15-crown-5 (4'-formylbenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4'-Formylbenzo-15-crown 5-Ether, 2,3-(4-Formylbenzo)-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadec-2-ene, 2,5,8,11,14-Pentaoxabicyclo[13.4.0]nonadeca-1(15),16,18-triene-17-carbaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
419974-1G 419974-250MG
SIAL419974-1GEA 0 CZK
SIAL419974-1G SIAL419974-250MG
4'-Formylbenzo-15-crown-5 (4'-formylbenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane), Sigma-Aldrich®
4'-Formylbenzo-15-crown-5 (4'-formylbenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Vzorec: C₁₅H₂₀O₆
MW: 296,32 g/mol
MDL Number: MFCD00192180
CAS číslo: 60835-73-6