3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17329.09
A17329.18
A17329.09EA
2620
CZK
A17329.09
A17329.18
3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene ≥99%
3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene
Purity: 99%
CAS No.: 2530-10-1
Molecular Formula: C8H10OS
Formula Weight: 154.23
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5455
Boiling Point: 224°
Beilstein Reference: 112095
MDL No.: MFCD00009763
Vzorec:
C₈H₁₀OS Bod varu: 224 °C Hustota: 1,086 Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009763 CAS číslo: 2530-10-1 EINECS: 219-779-5 |