2-Acetyl-3-aminothiophene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L10563.03
L10563.MD
L10563.03EA
3570
CZK
L10563.03
L10563.MD
2-Acetyl-3-aminothiophene 97%
2-Acetyl-3-aminothiophene
Purity: 97%
CAS No.: 31968-33-9
Molecular Formula: C6H7NOS
Formula Weight: 141.19
Melting Point: 84-88°
Boiling Point: 120-125°/0.8mm
MDL No.: MFCD00052585
Vzorec:
C₆H₇NOS Bod varu: 120…125 °C (0,8 mmHg) Bod tání: 84…88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052585 CAS číslo: 31968-33-9 |