5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L13588.06
L13588.14
L13588.06EA
2190
CZK
L13588.06
L13588.14
5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid ≥98%
5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4066-41-5
Molecular Formula: C7H6O3S
Formula Weight: 170.19
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 128897
Vzorec:
C₇H₆O₃S Bod tání: 208…212 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00055512 CAS číslo: 4066-41-5 |