Tisk…
2-Acetyl-5-cyanothiophene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
A12765.02 A12765.88
A12765.02EA 1180 CZK
A12765.02 A12765.88
2-Acetyl-5-cyanothiophene ≥97%
2-Acetyl-5-cyanothiophene
Purity: 97% CAS No.: 88653-55-8 Molecular Formula: C7H5NOS Formula Weight: 151.19 Melting Point: 76-80° Boiling Point: 95-97°/0.5mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00052314
Vzorec: C₇H₅NOS
MW: 151,19 g/mol
Bod varu: 95…97 °C (0,5 mmHg)
Bod tání: 76…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052314
CAS číslo: 88653-55-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III