4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24774.06
B24774.14
B24774.06EA
3540
CZK
B24774.06
B24774.14
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine ≥97%
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 53937-02-3
Molecular Formula: C12H11NO2
Formula Weight: 201.22
Melting Point: 194-198°
MDL No.: MFCD04039771
Vzorec:
C₁₂H₁₁NO₂ Bod tání: 194…198 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191783 CAS číslo: 53937-02-3 |