Tisk…
2-Mercaptopyridine-N-oxide zinc salt, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Bis(2-pyridylthio) Zinc 1,1'-Dioxide, Zinc Pyrithione, 2-Pyridinethiol 1-Oxide Zinc salt, 1-Hydroxypyridine-2-thione Zinc salt
H6377-100G H6377-10G
SIALH6377-100GEA 11400 CZK
SIALH6377-100G SIALH6377-10G
2-Mercaptopyridine-N-oxide zinc salt, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptopyridine-N-oxide zinc salt
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂S₂Zn
MW: 317,72 g/mol
MDL Number: MFCD00067336
CAS číslo: 13463-41-7
EINECS: 236-671-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II