Tisk…
2-Hydroxypyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
56413-100G 56413-25G
SIAL56413-100GEA 6990 CZK
SIAL56413-100G SIAL56413-25G
2-Hydroxypyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxypyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₅NO₂
MDL Number: MFCD00006195
CAS číslo: 13161-30-3
EINECS: 236-100-8