Tisk…
4-(2-Pyridylazo)resorcinol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
L09667.06 L09667.03
L09667.06EA 2830 CZK
L09667.06 L09667.03
4-(2-Pyridylazo)resorcinol ≥99%
4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Purity: 99% CAS No.: 1141-59-9 Molecular Formula: C11H9N3O2 Formula Weight: 215.21 Melting Point: ca 187° dec. Beilstein Reference: 184665
Vzorec: C₁₁H₉N₃O₂
MW: 215,21 g/mol
Bod tání: ∼ 187 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044237
CAS číslo: 1141-59-9
EINECS: 214-528-6