Tisk…
4-(2-Pyridylazo)resorcinol ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
43629.03 43629.06
43629.03EA 1290 CZK
43629.03 43629.06
4-(2-Pyridylazo)resorcinol ACS
4-(2-Pyridylazo)resorcinol
CAS No.: 1141-59-9 Molecular Formula: C11H9N3O2 Formula Weight: 215.21 Physical Form: Powder Melting Point: 187° dec. Beilstein Reference: 184665
Vzorec: C₁₁H₉N₃O₂
MW: 215,21 g/mol
Bod tání: 187 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044237
CAS číslo: 1141-59-9
EINECS: 214-528-6