Tisk…
4-(2-Pyridylazo)resorcinol 97+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
418590010 418590050 418590250
ACRO418590010EA 1020 CZK
ACRO418590010 ACRO418590050 ACRO418590250
4-(2-Pyridylazo)resorcinol 97+%
4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Vzorec: C₁₁H₉N₃O₂
MW: 215,21 g/mol
Bod tání: 188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044237
CAS číslo: 1141-59-9
EINECS: 214-528-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.0 %