Tisk…
Hydroxylamine-O-sulphonic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Amino hydrogen sulphate
325940250 325941000 325940010
ACRO325940250EA 2320 CZK
ACRO325940250 ACRO325941000 ACRO325940010
Hydroxylamine-O-sulphonic acid 97%
Hydroxylamine-O-sulphonic acid
Vzorec: H₃NO₄S
MW: 113,09 g/mol
Bod tání: 210 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011604
CAS číslo: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %