Tisk…
Methyl dichlorophosphite, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
235229-10G 235229-50G
SIAL235229-10GEA 1850 CZK
SIAL235229-10G SIAL235229-50G
Methyl dichlorophosphite, Sigma-Aldrich®
Methyl dichlorophosphite
Vzorec: CH₃Cl₂OP
MDL Number: MFCD00000524
CAS číslo: 3279-26-3
EINECS: 221-915-3
UN: 2920
ADR: 8,II