Tisk…
O-Methylhydroxylamine hydrochloride 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
210490050 210490250 210491000
ACRO210490050EA 3320 CZK
ACRO210490050 ACRO210490250 ACRO210491000
O-Methylhydroxylamine hydrochloride 98+%
O-Methylhydroxylamine hydrochloride
Vzorec: CH₆ClNO
Bod tání: 148…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012951
CAS číslo: 593-56-6
EINECS: 209-798-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 153 °C
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %