Tisk…
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
409610100 409610250
ACRO409610100EA 8130 CZK
ACRO409610100 ACRO409610250
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride 99+%
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride
Vzorec: C₂H₈ClNO
Bod tání: 130…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012956
CAS číslo: 3332-29-4
EINECS: 222-060-9
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
HPLC ≥98.5 %