Tisk…
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H33793.03 H33793.09
H33793.03EA 3570 CZK
H33793.03 H33793.09
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Purity: 97% CAS No.: 75091-99-5 Molecular Formula: C7H9F3O Formula Weight: 166.14 Boiling Point: 67-68°/16mm UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00102145
Vzorec: C₇H₉F₃O
MW: 166,14 g/mol
Bod varu: 67…68 °C (16 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00102145
CAS číslo: 75091-99-5
UN: 1224
ADR: 3,III