Tisk…
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33423.MD H33423.03
H33423.MDEA 1490 CZK
H33423.MD H33423.03
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Vzorec: C₇H₉F₃O
Bod varu: 71…73 °C (12 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00102125
CAS číslo: 56734-74-8
UN: 1224
ADR: 3,III