Tisk…
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-cyclohexanone
379910010 379910050
ACRO379910010EA 1190 CZK
ACRO379910010 ACRO379910050
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 97%
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₄O₃
MW: 170.21 g/mol
Bod varu: 150…152 °C (40 mmHg)
Hustota: 1.076 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013285
CAS číslo: 17159-79-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %