Tisk…
Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
367010100 367010500
ACRO367010100EA 4820 CZK
ACRO367010100 ACRO367010500
Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 90%
Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₂O₃
Bod varu: 50 °C (,2 mmHg)
Hustota: 1,109 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077699
CAS číslo: 41302-34-5
EINECS: 255-306-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 % may occur as tautomers