Tisk…
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
E20004-100G E20004-25G
SIALE20004-100GEA 9830 CZK
SIALE20004-100G SIALE20004-25G
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₄O₃
MW: 170,21 g/mol
MDL Number: MFCD00001631
CAS číslo: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5