Tisk…
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
166995-100G 166995-25G
SIAL166995-100GEA 5640 CZK
SIAL166995-100G SIAL166995-25G
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₄O₃
MW: 170,21 g/mol
MDL Number: MFCD00001631
CAS číslo: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5