Tisk…
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
118330050 118330250 118331000
ACRO118330050EA 725 CZK
ACRO118330050 ACRO118330250 ACRO118331000
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₄O₃
MW: 170,21 g/mol
Bod varu: 106 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001631
CAS číslo: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4775 to 1.4795 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Molybdenum (Mo) ≤10 ppm
Heavy metals & Fe (as Pb) ≤0.001 %
Titrable free base ≤0.02 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %