O-Benzylhydroxylamine hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
105970050
105970250
105971000
ACRO105970050EA
1490
CZK
ACRO105970050
ACRO105970250
ACRO105971000
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride 99%
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Vzorec:
C₇H₁₀ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012952 CAS číslo: 2687-43-6 EINECS: 220-249-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥91 % |
Color scale | ≤40 APHA |