2,6-Xylyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
41413-25G
41413-5G
SIAL41413-25GEA
39430
CZK
SIAL41413-25G
SIAL41413-5G
2,6-Xylyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
2,6-Xylyl isocyanide
Vzorec:
C₉H₉N MW: 131,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00013479 CAS číslo: 2769-71-3 EINECS: 220-459-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |