Tisk…
Triphenylmethyl mercaptan 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
140410250 140411000 140415000
ACRO140410250EA 3330 CZK
ACRO140410250 ACRO140411000 ACRO140415000
Triphenylmethyl mercaptan 97%
Triphenylmethyl mercaptan
Vzorec: C₁₉H₁₆S
Bod tání: 103…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004854
CAS číslo: 3695-77-0
EINECS: 223-020-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 109 °C
HPLC ≥96.0 %