N,N-Dibenzylhydroxylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22447.06
B22447.14
B22447.22
B22447.06EA
1680
CZK
B22447.06
B22447.14
B22447.22
N,N-Dibenzylhydroxylamine 98%
N,N-Dibenzylhydroxylamine
Purity: 98%
CAS No.: 621-07-8
Molecular Formula: C14H15NO
Formula Weight: 213.28
Melting Point: 120-125°
Beilstein Reference: 978234
Vzorec:
C₁₄H₁₅NO MW: 213.28 g/mol Bod tání: 120…125 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004772 CAS číslo: 621-07-8 EINECS: 210-667-1 |