4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)diphenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
257591-100G
257591-25G
SIAL257591-100GEA
26390
CZK
SIAL257591-100G
SIAL257591-25G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, Sigma-Aldrich®
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
Vzorec:
C₁₅H₁₀F₆O₂ MW: 336,24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00000439 CAS číslo: 1478-61-1 EINECS: 216-036-7 |