Tisk…
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)diphenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
257591-100G 257591-25G
SIAL257591-100GEA 26390 CZK
SIAL257591-100G SIAL257591-25G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, Sigma-Aldrich®
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
Vzorec: C₁₅H₁₀F₆O₂
MW: 336,24 g/mol
MDL Number: MFCD00000439
CAS číslo: 1478-61-1
EINECS: 216-036-7