Tisk…
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,2-Bis(4-aminophenyl)hexafluoropropane
310990010 310990050
ACRO310990010EA 1890 CZK
ACRO310990010 ACRO310990050
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
Vzorec: C₁₅H₁₂F₆N₂
Bod tání: 195…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039146
CAS číslo: 1095-78-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 199 °C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %