Tisk…
Salicylohydroxamic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: N,2-Dihydroxybenzamide, Salicylhydroxamic acid
132620250 132620050
132620250.EA 3070 CZK
132620250. 132620050.
Salicylohydroxamic acid 99%
Salicylohydroxamic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Bod tání: 177…185 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002110
CAS číslo: 89-73-6
EINECS: 201-934-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Elemental Analysis 8.67 to 9.11 % N
Specific optical rotation +6.5° to +9.5° (20°C, 589 nm) c=5 in 1N HCl