Tisk…
(R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
220442-1G 220442-5G
SIAL220442-1GEA 3130 CZK
SIAL220442-1G SIAL220442-5G
(R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate
Vzorec: C₁₃H₁₁NO
MDL Number: MFCD00004015
CAS číslo: 42340-98-7
EINECS: 255-759-2