Tisk…
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol ≥90%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-((4-Nitrophenyl)diazenyl)benzene-1,3-diol, Azoviolet, Azo Violet, Magneson I
A12232.14 A12232.22 A12232.36
A12232.14EA 1450 CZK
A12232.14 A12232.22 A12232.36
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol ≥90%
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Purity: 95% CAS No.: 74-39-5 Molecular Formula: C12H9N3O4 Formula Weight: 259.22 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 674709 Merck Reference: 14,5695 MDL No.: MFCD00007310
Vzorec: C₁₂H₉N₃O₄
MW: 259,22 g/mol
Bod tání: ∼ 185 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007310
CAS číslo: 74-39-5
EINECS: 200-808-5
Merck Index: 14,5695