Tisk…
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol 90%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-((4-Nitrophenyl)diazenyl)benzene-1,3-diol, Azoviolet, Azo Violet, Magneson I
151510250 151511000
ACRO151510250EA 2230 CZK
ACRO151510250 ACRO151511000
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol 90%
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Vzorec: C₁₂H₉N₃O₄
MW: 259,22 g/mol
Bod tání: 185 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007310
CAS číslo: 74-39-5
EINECS: 200-808-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange-red to red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1400 (554 to 559 nm, 1N NaOH)