Ethyl-4-isocyanatobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
159344-25G
159344-5G
SIAL159344-25GEA
18310
CZK
SIAL159344-25G
SIAL159344-5G
Ethyl-4-isocyanatobenzoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-isocyanatobenzoate
Vzorec:
C₁₀H₉NO₃ |
MDL Number:
MFCD00002027 CAS číslo: 30806-83-8 EINECS: 250-344-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |