Tisk…
Methyl-3-isocyanatobenzoate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl3-isocyanatobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)phenyl isocyanate
L18709.06 L18709.03
L18709.06EA 7590 CZK
L18709.06 L18709.03
Methyl-3-isocyanatobenzoate ≥97%
Methyl-3-isocyanatobenzoate
Purity: 97% CAS No.: 41221-47-0 Molecular Formula: C9H7NO3 Formula Weight: 177.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-38° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00037077
Vzorec: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Bod tání: 35…38 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037077
CAS číslo: 41221-47-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III