Tisk…
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulphonamide
M-Clarity™ quality level = MQ100
308560-5G 308560-100G
SIAL308560-5GEA 2210 CZK
SIAL308560-5G SIAL308560-100G
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide, Sigma-Aldrich®
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Vzorec: C₆H₈ClN₃O₄S₂
MDL Number: MFCD00007933
CAS číslo: 121-30-2
EINECS: 204-463-1