4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulphonamide
M-Clarity™ quality level = MQ100
308560-5G
308560-100G
SIAL308560-5GEA
2210
CZK
SIAL308560-5G
SIAL308560-100G
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide, Sigma-Aldrich®
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Vzorec:
C₆H₈ClN₃O₄S₂ |
MDL Number:
MFCD00007933 CAS číslo: 121-30-2 EINECS: 204-463-1 |